Learn More
CAY10505, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16463366
Marca: Medchem Express HY13530
MedChemExpress CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
Specifica
Materiale o nome chimico CAY10505
CAS 1218777-13-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H8FNO3S
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (117.53 mM)
SMILES O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3)O2
Molecular Weight (g/mol) 289.28
Peso formulazione 289.28
Percent Purity 99.75%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.