Learn More
BINDER™ Serie CB Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
CB260-230 V
CB260-230 V-F
CB260-230 V-O
CB260-230 V-OF
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 4 °C sopra la temperatura ambiente a 60 °C
- Intervallo di umidità: dal 90 al 95% u.r.
- Intervallo di regolazione di CO2: 0-20 vol.-% di CO2
- Collaudato sistema di anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
- Sistema di umidificazione a doppia vasca ottimizzato con protezione anticondensa
- Iniettore con azione miscelante del gas CO2 a effetto Venturi
- Sensore di CO2 sterilizzabile ad aria calda con tecnologia agli infrarossi a fascio singolo
- Controller touch-screen a comando intuitivo
- Registrazione interna dei dati rilevati, leggibile in formato aperto tramite interfaccia USB
- Sistema di autodiagnosi Fail Safe CO2 per proteggere il pH delle colture cellulari
- Sistema DuoDoor™: apertura dello sportello esterno e della porta in vetro con una maniglia
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG) a chiusura ermetica
- Maniglia sportello con dispositivo di blocco porta
- Ripiani perforati estraibili in acciaio inox
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Contatto di allarme a potenziale zero
- Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento
Specifica
Specifica
| Descrizione | The BINDER™ CB series CO2 incubator is the premium class among the CO2 incubators. It is suitable for all sensitive incubation applications and ensures optimal cell growth. A BINDER™ CB series CO2 incubator can perform complex cultivation experiments as well as specific environmental conditions. |
| Capacità (sistema metrico) | 267 L |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +4° to 60°C |
| Display | LCD |
| Modello | CB260-230 V |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 620 x 575 x 750 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 740 x 785 x 1020 mm |
| Peso (sistema metrico) | 125 kg |
| Tensione | 200/230 V |
| Amperaggio | 10 A |
| Vedi altri risultati |