Learn More
BINDER™ Serie CB Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7084737 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
CB260-230 V
CB260-230 V-F
CB260-230 V-O
CB260-230 V-OF
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16604183
Marca: BINDER™ 90400147
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BINDER CB è indicato per tutte le attività di incubazione sensibili e garantisce la migliore crescita cellulare.
  • Intervallo di temperatura: da 4 °C sopra la temperatura ambiente a 60 °C
  • Intervallo di umidità: dal 90 al 95% u.r.
  • Intervallo di regolazione di CO2: 0-20 vol.-% di CO2
  • Collaudato sistema di anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
  • Sistema di umidificazione a doppia vasca ottimizzato con protezione anticondensa
  • Iniettore con azione miscelante del gas CO2 a effetto Venturi
  • Sensore di CO2 sterilizzabile ad aria calda con tecnologia agli infrarossi a fascio singolo
  • Controller touch-screen a comando intuitivo
  • Registrazione interna dei dati rilevati, leggibile in formato aperto tramite interfaccia USB
  • Sistema di autodiagnosi Fail Safe CO2 per proteggere il pH delle colture cellulari
  • Sistema DuoDoor™: apertura dello sportello esterno e della porta in vetro con una maniglia
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG) a chiusura ermetica
  • Maniglia sportello con dispositivo di blocco porta
  • Ripiani perforati estraibili in acciaio inox
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Contatto di allarme a potenziale zero
  • Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento
Specifica
Descrizione The BINDER™ CB series CO2 incubator is the premium class among the CO2 incubators. It is suitable for all sensitive incubation applications and ensures optimal cell growth. A BINDER™ CB series CO2 incubator can perform complex cultivation experiments as well as specific environmental conditions.
Capacità (sistema metrico) 267 L
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 60°C
Display LCD
Modello CB260-230 V
Dimensioni interne (L x P x A) 620 x 575 x 750 mm
Dimensioni (L x P x A) 740 x 785 x 1020 mm
Peso (sistema metrico) 125 kg
Tensione 200/230 V
Amperaggio 10 A
Frequenza 50/60 Hz