Learn More
Cole-Parmer™ TM°
Codice prodotto. 12987226
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Vetroceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12987226
Marca: Cole-Parmer™ 0480001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stirring Range: 300 x 300 mm
Piastre riscaldanti per agitatore generiche, moderne ed economiche, progettate per la massima sicurezza e altissime prestazioni. Powerful magnets and motor give stirring speed up to 1500rpm and volumes up to 15 litres. Scelta tra piano in vetroceramica o alluminio con eccellente resistenza chimica e termica. Le proprietà chimiche rendono la superficie estremamente semplice da pulire, mentre quelle termiche consentono temperature della piastra molto alte, garantendo al contempo bordi freddi, per ridurre la probabilità di ustioni accidentali.
  • Includes fitting for retort rod and supplied complete with 2 x 25mm PTFE coated stir bars.
  • Independent safety circuit to protect against overheating
  • Powerful stirring action
  • Ideal for handling large vessels
Specifica
Materiale piastra superiore Vetroceramica
Tensione 230 V
Include Fitting for Retort Rod and 2 x 25 mm PTFE Coated Stir Bars
Requisiti elettrici 230V, 50Hz, 1200w
Modello CB302
Caratteristiche suola °
Size 300 x 300 mm
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Temperatura (sistema metrico) °
Frequenza 50 Hz
Larghezza (sistema metrico) 370 mm
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Wattage 1200 w
Peso (sistema metrico) 7 kg
Tipo Agitatore
Forma Pozzetti quadrati
Dimensioni contenitore max 15 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm