Learn More
Abnova™ CBFB (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164043
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16122651
Marca: Abnova™ H00000865P01.10ug
Human CBFB full-length ORF ( AAH18509, 1 a.a. - 182 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPRVVPDQRSKFENEEFFRKLSRECEIKYTGFGDRPHEERQARLQNACRDGRSEIAFVATGTNLSLQFFPASWQGEQRQTPSREYVDLEREAGKVYLKAPMILNGVCVIWKGWIDLQRLDGMGCLEFDEERAQQEDALAQQAFEEARRRTREFEDRDRSHREEMEVRVSQLLAVTGKKTTRP
Specifica
Numero di accesso AAH18509
ID gene (immissione) 865
Nome core-binding factor, beta subunit
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene PEBP2B
Simbolo del gene CBFB
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer