Learn More
CBZ-L-Serine methyl ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4228491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10321800
Marca: Thermo Scientific Acros 434950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1676-81-9
Formula molecolare C12H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 253.25
Numero MDL MFCD00077039
InChI Key CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester
PubChem CID 6999535
IUPAC Name methyl (2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate
SMILES COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico CBZ-L-Serine methyl ester
Colore Yellow
Punti di ebollizione 170°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica -13.5
Peso formulazione 253.26
Percent Purity 95%
Forma fisica Viscous Liquid or Solid