Learn More
HUBER CC-225B Heating Bath Circulator
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
425 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CC-225B with controller 'Pilot ONE'
- Heating Bath
- Temperature range: (-30) 25°C to 200°C
- Heating capacity: 1,5 - 2,1 kW
- Pressure pump max.: 27L/min / 0.7bar
- Suction pump max.: 22L/min / 0.4bar
- Bath volume: 25L
- Power supply: 200V-240V 1∼/2∼ 50/60Hz
- Optional pump connection: M16x1 AG
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Safety class III/FL (DIN 12876) |
| Gamma di temperatura | 25°C to 100°C |
| Tipo | Heating Circulation Bath |
| Capacità di riscaldamento | 1.5-2.1 kW |
| Modello | CC-225 B |
| Stabilità termica | ±0.02°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 425 mm |
| Electrical Requirements | 200 V-240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz |
| Tensione | 220/240 V |
| Vedi altri risultati |