Learn More
HUBER CC-304B Heating Bath Circulator
Codice prodotto. 13301869
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
392 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13301869
Marca: HUBER 2005.0001.01
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Heating bath circulators with a stainless steel bath allow the temperature control of internal and external thermoregulation tasks. Items can be directly thermoregulated by placing them in a thermostat bath and the control of externally connected applications is also possible.
CC-304B with controller 'Pilot ONE'
  • Heating circulator Bath
  • Temperature range: (-20) 28°C to 300°C
  • Heating capacity: 2,2 - 3 kW
  • Pressure pump max.: 25L/min / 0.7bar
  • Suction pump max.: 18,5L/min / 0.4bar
  • Pump connection: M16 x 1 male
  • Power supply: 200V-240V 1∼/2∼ 50/60Hz
Specifica
Certificazione/Conformità Safety class III/FL (DIN 12876)
Gamma di temperatura 28°C to 300°C
Tipo Heating Circulation Bath
Capacità di riscaldamento 2.2 - 3 kW
Modello CC-304 B
Stabilità termica ±0.02°C
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Altezza (sistema metrico) 392 mm
Electrical Requirements 200 V-240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Tensione 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz