Learn More
CC-671, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098143
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
50mg
Codice prodotto. 16496947
Marca: Medchem Express HY108709
MedChemExpress CC-671 is a dual TTK protein kinase/CDC2-like kinase (CLK2) inhibitor with IC50s of 0.005 and 0.006 μM for TTK and CLK2, respectively.
CC-671 is a dual TTK protein kinase/CDC2-like kinase (CLK2) inhibitor with IC50s of 0.005 and 0.006 μM for TTK and CLK2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico CC-671
CAS 1618658-88-0
Colore Light Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H28N6O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 60 mg/mL (117.06 mM)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=C3C4=CC(OC(C)=N5)=C5C=C4)=C3C(OC6CCCC6)=N2)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 512.56
Peso formulazione 512.56
Percent Purity 99.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.