Learn More
HUBER CC-906w Refrigerated Heating Bath Circulator
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
1136 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CC-906w with controller 'Pilot ONE'
- Refrigerated heating circulator bath
- Temperature range: -90°C to 200°C
- Cooling capacity (20°C): 3kW
- Cooling capacity (0°C): 3kW
- Cooling capacity (-40°C): 2. 4kW
- Cooling capacity (-80°C): 0.55kW
- Heating capacity: 3kW
- Pressure pump max.: 25L/min / 0.7bar
- Suction pump max.: 18,5L/min / 0.4bar
- Pump connection: M16 x 1 male
- Power supply: 400V 3∼N 50Hz
Specifica
Specifica
| Capacità di raffreddamento | 200°C at 3 kW, 100°C at 3 kW, 20°C at 3 kW,0°C at 3 kW, -20°C (at 2.8 kW) |
| Tipo di pompa | Circulation |
| Gamma di temperatura | -90°C to +200°C |
| Display | TFT |
| Features | TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant |
| Capacità di riscaldamento | 3 kW |
| Modello | CC-906 W |
| Capacità della pompa | 25 L/min ; 0.7 bar Pressure, 18,5 L/min ; 0.4 bar Suction |
| Classe di sicurezza | 3/FL |
| Stabilità termica | ±0.02°C |
| Vedi altri risultati |