Learn More
CCDC28A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CCDC28A |
|---|---|
| Concentrazione | 0.31 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16883634
|
Proteintech
14807-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16873634
|
Proteintech
14807-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a coiled-coil domain containing protein. Although the specific function of this gene has not yet been determined, this gene is a known translocation partner of nucleoporin 98 in acute leukemias. The resulting fusion gene produces a nucleoporin 98-coiled-coil domain-containing protein 28A chimeric protein which may be involved in promoting myeloproliferative neoplasms.Specifica
| CCDC28A | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q8IWP9 | |
| 215814, 25901, 361454 | |
| CCDC28A Fusion Protein Ag6529 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCDC28A |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C6orf80, CCDC28A, CCRL1AP | |
| CCDC28A | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |