Learn More
CCDC93 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CCDC93 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.19 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810445
|
Proteintech
20861-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800445
|
Proteintech
20861-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CCDC93 is involved in copper-dependent ATP7A trafficking between the trans-Golgi network and vesicles in the cell periphery; the function is proposed to depend on its association within the CCC complex and cooperation with the WASH complex on early endosomes and is dependent on its interaction with WASHC2C.Specifica
| CCDC93 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q567U6, Q5BJT7, Q7TQK5 | |
| 304743, 54520, 70829 | |
| CCDC93 Fusion Protein Ag14855 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCDC93 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CCDC93 | |
| CCDC93 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |