Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human, PE, Clone: 2-L1-A, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
189.39€ - 494.34€
Specifica
| Antigene | CCR7 (CD197) |
|---|---|
| Clone | 2-L1-A |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | PE |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17207574
|
BD Biosciences
566742 |
25 Tests |
190.00€ 189.39€ / 25 tests Risparmia 0.61€ 0.32% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17297564
|
BD Biosciences
566741 |
100 Tests |
495.00€ 494.34€ / 100 tests Risparmia 0.66€ 0.13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| CCR7 (CD197) | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| 2-L1-A | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary | |
| CCR7 (CD197) |