Learn More
CCT020312, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16467647
Marca: Medchem Express HY119240
MedChemExpress CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.
CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.
Specifica
Materiale o nome chimico CCT020312
CAS 324759-76-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H30Br2N4O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C(C3=CC=CC=C3)=C1C4=NN(C(C4)C5=CC=C(C=C5)Br)C(CCN(CC)CC)=O)C=C(C=C2)Br
Molecular Weight (g/mol) 650.4
Peso formulazione 650.4
Percent Purity 98.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.