Learn More
CD11c (Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: ITGAX/2507, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3687-MSM6-P0
Codice prodotto. 15910298
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CD11c (Dendritic Cell Marker)
Cell Surface
ITGAX/2507
Unconjugated
Mouse
145kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3687
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human ITGAX protein (apprx. aa 637-827)
THP-1 cells. Tonsil or Lymph Node
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.