missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PE-Cy7, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
149.00€ - 402.00€
Specifica
Antigene | CD127 / IL-7Ra |
---|---|
Clone | A7R34 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922208
|
EnquireBio
QAB55-PE7-25UG |
25 μg |
149.00€
25µg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15912208
|
EnquireBio
QAB55-PE7-100UG |
100 μg |
402.00€
100µg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD127 / IL-7Ra | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16172 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
A7R34 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_032385 | |
Il17ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |