Learn More
CD161f Rat anti-Mouse, BV786, Clone: C8, BD OptiBuild™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 743516
Codice prodotto. 15868309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    391.62€ / Pezzo
    Risparmia 0.38€
    0.10% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD161f Monoclonal antibody specifically detects CD161f in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD161f
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
C8
Brilliant Violet 786
50 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ