missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD163 Mouse anti-Human, BV510, Clone: GHI/61, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 744921
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
| CD163 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| GHI/61 | |
| Brilliant Violet 510 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto