missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD197 (CCR7) Rat anti-Mouse, Oligo, Clone: 4B12, BD™ AbSeq ™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 940165
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD197 (CCR7) Monoclonal antibody specifically detects CD197 (CCR7) in Mouse samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
Specifica
| CD197 (CCR7) | |
| Monoclonal | |
| Oligo | |
| C-C chemokine receptor type 7; CD197; Ccr7; Cmkbr7; EBI1; Ebi1h | |
| Mouse CCR7 Transfected Cell Line | |
| RUO | |
| Mouse | |
| IgG2a |
| Single Cell 3' Sequencing | |
| Clone 4B12 | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Rat | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography and conjugated to BD AbSeq oligonucleotide under optimal conditions. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto