missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD2/CD2R Mouse anti-Human, Clone: L303.1 (also known as L303),L304.1, BD FastImmune™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 340366
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD2/CD2R Monoclonal antibody specifically detects CD2/CD2R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
| CD2/CD2R | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 250 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2a κ, IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| L303.1 (also known as L303), L304.1 | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto