Learn More
CD20 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: 2H7, BD
Mouse Monoclonal Antibody
70.00€ - 739.37€
Specifica
| Antigene | CD20 |
|---|---|
| Clone | 2H7 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | PE-Cyanine5 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15861309
|
BD Biosciences
561761 |
25 Tests |
74.90€ 70.00€ / Pezzo Risparmia 4.90€ 6% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15808318
|
BD Biosciences
555624 |
100 Tests |
740.00€ 739.37€ / Pezzo Risparmia 0.63€ 0.09% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The 2H7 monoclonal antibody specifically binds to CD20 that is encoded by the MS4A1 (Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1) gene. CD20 is a 33-37 kDa unglycosylated four-transmembrane phosphoprotein. CD20 is expressed on pre-B-cells, resting and activated B cells and follicular dendritic cells but not on plasma cells. Low level CD20 expression is observed on a small subset of normal circulating T lymphocytes. The CD20 molecule is involved in the regulation of B-cell activation.
Specifica
| CD20 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine5 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG2b κ | |
| Affinity Purified |
| 2H7 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Human 6.16c1.3 B cell line | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.