missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD200R1L Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18238917 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18238917

Marca: Novus Biologicals™ NBP27966115PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD200R1L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 125 pg/mL
Assay Sensitivity 125-8000 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD200R1L.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene cell surface glycoprotein CD200 receptor 2, CD200 receptor 1-like, CD200R2, CD200RLa
ID gene (immissione) 344807
Simbolo del gene CD200R1L
Specie ospite Mouse/Rabbit
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.25 mg/mL mouse anti-CD200R1L monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % glycerol, pH 7.4).
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of rabbit anti-CD200R1L monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 80 ng of recombinant CD200R1L.
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio CD200R1L
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 0.5 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 8 ng/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato