missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD21 Antibody (CR2/8880R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24015PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| CD21 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD21 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology | |
| 1380 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CR2/8880R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto