Learn More
CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: CR2/1953, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1380-MSM3-P0
Codice prodotto. 15959847
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker)
Cell Surface
CR2/1953
Unconjugated
Mouse
140kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1380
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment (apprx. aa 44-196) of human CR2 (CD21) protein
WEHI-231 cells and Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.