missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD226 (DNAM-1) Monoclonal Antibody (DX11)

Descrizione
This antibody recognizes human CD226, approximately a 65 kDa glycoprotein, also known as DNAM1 (DNAX accessory molecule-1). CD226 is broadly expressed on T-cells, NK cells, platelets, monocytes and a subset of B cells.
DNAM 1 is a receptor expressed by peripheral blood T lymphocytes that is involved in intercellular adhesion, lymphocyte signaling, cytotoxicity and lymphokine secretion mediated by cytotoxic T lymphocytes. DNAM 1 is broadly expressed on T cells, NK cells, platelets, monocytes and a subset of B cells. DNAM-1 is also expressed by a subset of CD3 positive thymocytes.
Specifica
Specifica
| Antigene | CD226 (DNAM-1) |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Functional Assay, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | DX11 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with no preservative |
| Gene | Cd226 |
| N. accesso geni | Q15762 |
| Alias gene | adhesion glycoprotein; BC051526; Cd226; CD226 antigen; CD226 molecule; DNAM 1; DNAM1; DNAM-1; DNAX accessory molecule 1; DNAX accessory molecule-1; platelet and T cell activation antigen 1; platelet and T-cell activation antigen 1; Pta1; T lineage-specific activation antigen 1 antigen; TLiSA1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?