missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD23/Fc epsilon RII Antibody (FCER2/8511R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 637.00€
Specifica
| Antigene | CD23/Fc epsilon RII |
|---|---|
| Clone | FCER2/8511R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18602485
|
Novus Biologicals
NBP3-20543-20ug |
20 μg |
343.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18630225
|
Novus Biologicals
NBP3-20543-100ug |
100 μg |
637.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| CD23/Fc epsilon RII | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Phospho Specific | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 2208 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| FCER2/8511R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor | |
| Recombinant fragment (around aa 221-321) of human CD23/Fc epsilon RII protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto