Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (IL2RA/4375R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
373.00€ - 679.00€
Specifica
| Antigene | CD25/IL-2R alpha |
|---|---|
| Clone | IL2RA/4375R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18662974
|
Novus Biologicals
NBP3-20509-100ug |
100 μg |
679.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18621754
|
Novus Biologicals
NBP3-20509-20ug |
20 μg |
373.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| CD25/IL-2R alpha | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 3559 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| IL2RA/4375R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR | |
| Recombinant fragment (around aa1-250) corresponding to human CD25/IL-2R alpha | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |