Learn More
CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) Mouse, Clone: IL2RA/2395, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3559-MSM5-P0
Codice prodotto. 15950268
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker)
Cell Surface and Cytoplasmic
IL2RA/2395
Unconjugated
Mouse
55kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3559
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinantfragment of human IL2RA protein (apprx. aa 42-183)
PHA-stimulated human lymphocytes. Human lymph nodeor tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.