missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen M036T02Y06

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17850981

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

CD274 (PD-L1, B7-H1)
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9EP73
Cd274
Affinity chromatography
RUO
60533
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
MIH5
NovaFluor Yellow 700
Cd274
A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1
Rat
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a λ
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato