Learn More
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, BB700, Clone: EH12.1 (also known as EH12), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
300.67€ - 819.62€
Specifica
| Antigene | CD279 (PD-1) |
|---|---|
| Clone | EH12.1 (also known as EH12) |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15885069
|
BD Biosciences
566461 |
25 Tests |
301.00€ 300.67€ / Pezzo Risparmia 0.33€ 0.11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15875069
|
BD Biosciences
566460 |
100 Tests |
820.00€ 819.62€ / Pezzo Risparmia 0.38€ 0.05% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| CD279 (PD-1) | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| EH12.1 (also known as EH12) | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |