Learn More
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, PE, Clone: J110, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech PE-65119-100TESTS
Codice prodotto. 16821716
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The CD279 (PD-1) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD279 (PD-1). This antibody recognizes human antigen. The CD279 (PD-1) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Specifica
Specifica
CD279 (PD-1)
Monoclonal
5 μL (1 μg)/Test
Mouse
Primary
Human
Flow Cytometry
J110
PE
100 Tests
5133
IgG1