Learn More
IBA Lifesciences CD28 Isolation Kit for FABian™
Codice prodotto. 15899774 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Dimensione della confezione:
1 set
10 sets
Codice prodotto. 15899774
Marca: IBA Lifesciences 66014010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IBA Lifesciences™ CD28 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
  • The kit is used for the selection of CD28+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD28 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from up to 9mL whole blood or up to 6.25mL buffy coat.
Specifica
Product Type Non-magnetic Cell Isolation Kit
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of label-free cells
Quantità 10 Kits, Human