Learn More
IBA Lifesciences CD28 Isolation Kit for FABian™
Codice prodotto. p-7139079 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Dimensione della confezione:
1 set
10 sets
Codice prodotto. 15889774
Marca: IBA Lifesciences 66014001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IBA Lifesciences™ CD28 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
  • The kit is used for the selection of CD28+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD28 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from up to 9mL whole blood or up to 6.25mL buffy coat.
Specifikationer
Product Type Non-magnetic Cell Isolation Kit
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of label-free cells
Quantità 1 Kit, Human
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.