missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Antibody (OKT3), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-24867G
529.55 EUR valido fino al 2025-12-16
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "24090" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD3 Monoclonal specifically detects CD3 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Cell Surface), Product Image.
Specifica
| CD3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| NP_000723 | |
| CD3 | |
| Human PBMCs were used as immunogen. | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| This product reacts with Human. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| OKT3 | |
| Flow Cytometry 1ul/1 million cells, Flow (Cell Surface) | |
| CD3 antigen, delta subunit, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, CD3G, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ18683, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3DOKT3, delta chain, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| Mouse | |
| 23.1 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 916 | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto