Learn More
CD3 Mouse anti-Human , BV421, Clone: OKT3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
207.58€ - 536.07€
Specifica
| Antigene | CD3 |
|---|---|
| Clone | OKT3 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Violet 421 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17207544
|
BD Biosciences
566697 |
25 Tests |
208.00€ 207.58€ / 25 tests Risparmia 0.42€ 0.20% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17297534
|
BD Biosciences
566696 |
100 Tests |
540.00€ 536.07€ / 100 tests Risparmia 3.93€ 0.73% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
| CD3 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Violet 421 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
| Primary |
| OKT3 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE | |
| IgG2a κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BV421 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon BV421 were removed. |