Learn More
CD3 Rat, Qfluor 710, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 263.00€
Specifica
Antigene | CD3 |
---|---|
Clone | 17A2 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941808
|
EnquireBio
QAB3-QF710-25ug |
25 μg |
124.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15931808
|
EnquireBio
QAB3-QF710-100ug |
100 μg |
263.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
CD3 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12502 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
17A2 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_033980 | |
Cd3g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |