Learn More
IBA Lifesciences CD31 Isolation Kit for FABian™
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Dimensione della confezione:
1 set
10 sets
Descrizione
Specifica
Specifica
| Product Type | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Donor Source | Human Whole Blood or Buffy Coat |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of label-free cells |
| Sufficiente per | 9 mL Whole Blood |
| Quantità | 10 Kits, Human |