Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence procedures.
175.00€ - 455.95€
Specifica
Antigene CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Clone JC/70A
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12601137
Vedere i documenti
Epredia™
MS-353-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12611137
Vedere i documenti
Epredia™
MS-353-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
510.00€
343.61€ / 500µL
Risparmia 166.39€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12661127
Vedere i documenti
Epredia™
MS-353-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
687.00€
455.95€ / 1mL
Risparmia 231.05€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12681127
Vedere i documenti
Epredia™
MS-353-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12651127
Vedere i documenti
Epredia™
MS-353-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.00€
372.16€ / 12mL
Risparmia 181.84€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion.
Host Species: Mouse
Clone: JC/70A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat and pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
Molecular Weight: 100kDa (endothelial cells) and 130kDa (platelets)
Positive Control: Placenta, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
Specifica
Specifica
CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Primary
JC/70A
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis