Learn More
Cd31 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Cd31 |
|---|---|
| Concentrazione | 267 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16845985
|
Proteintech
28083-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16835985
|
Proteintech
28083-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Cd31 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse Cd31. This antibody recognizes mouse, human antigen. The Cd31 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifications
| Cd31 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse, Human | |
| IgG |
| 267 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 18613 | |
| Primary |