missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifica
Specifica
| Antigene | CD34 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 1H6 |
| Coniugato | Janelia Fluor 646 |
| Diluizione | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | COS-7 African green monkey SV40 transformed kidney fibroblast-like cell line-derived recombinant canine CD34 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?