missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD38 Antibody (NIMR-5), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-27955
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD38 Monoclonal specifically detects CD38 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
| CD38 | |
| Monoclonal | |
| 0.1 mg/mL | |
| Flow Cytometry <= 0.2 ug/10^6 cells | |
| CD38 | |
| BCL1 plasma membrane glycoproteins | |
| 0.1 mg | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 952 | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| NIMR-5 | |
| APC | |
| ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, cADPr hydrolase 1, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase, T10 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto