Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit, Mouse
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 Columns
4 Columns
Dimensione della confezione:
10 sets
4 sets
Descrizione
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Quantità | 4 Columns |
| Tipo | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Specie | Mouse |
| Sufficiente per | 1x108 target cells/column |