Learn More
CD4 Mouse anti-Human , APC-R700, Clone: OKT4, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
153.01€ - 905.22€
Specifica
| Antigene | CD4 |
|---|---|
| Clone | OKT4 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | APC-R700 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17257624
|
BD Biosciences
566809 |
25 Tests |
154.00€ 153.01€ / 25 tests Risparmia 0.99€ 0.64% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17247624
|
BD Biosciences
566808 |
100 Tests |
910.00€ 905.22€ / 100 tests Risparmia 4.78€ 0.53% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
| CD4 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-R700 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide. | |
| Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
| Primary |
| OKT4 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD4 antigen (p55); T-cell surface antigen T4/Leu-3 | |
| IgG2b κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed. |