Learn More
CD4 Mouse, APC, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB10-APC-500Tests
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| CD4 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 920 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| SK3 | |
| APC | |
| NP_001181945 | |
| Mouse | |
| 500 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |