Learn More
CD45 Mouse, anti-Human, R718, Clone: HI30, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
236.47€ - 319.93€
Specifica
| Antigene | CD45 |
|---|---|
| Clone | HI30 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | R718 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17217754
|
BD Biosciences
566962 |
25 Tests |
320.00€ 319.93€ / 25 tests Risparmia 0.07€ 0.02% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17207754
|
BD Biosciences
566961 |
100 Tests |
237.00€ 236.47€ / 100 tests Risparmia 0.53€ 0.22% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The HI30 monoclonal antibody specifically binds to the 180, 190, 205, 220 kDa protein isoforms of CD45. CD45 is encoded by the PTPRC (Protein tyrosine phosphatase receptor type C) gene. CD45, also known as the leukocyte common antigen (LCA), is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. It is present on all human leukocytes including lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, and thymocytes. CD45 is absent from circulating erythrocytes, platelets, or mature erythroid cells of bone marrow and non-hemopoietic tissues.
Specifica
| CD45 | |
| Flow Cytometry | |
| R718 | |
| Mouse | |
| Human | |
| Refrigerate Upon Arrival |
| HI30 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Primary |