Learn More
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Specifica
| Antigene | CD45 |
|---|---|
| Clone | 6O19 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17551496
|
Proteintech
80297-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17541496
|
Proteintech
80297-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| CD45 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry | |
| Rabbit | |
| 5788 | |
| Primary |
| 6O19 | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat | |
| IgG |