Learn More
IBA Lifesciences CD45RA Isolation Kit for FABian™
Codice prodotto. 16225350 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Dimensione della confezione:
1 set
10 sets
Codice prodotto. 16225350
Marca: IBA Lifesciences 66007001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For automated positive cell separation. The Isolation Kit for FABian™ provides label-free target cells without the use of high affinity antibodies and magnetic beads
  • The kit is used for the selection of CD45RA+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian&trade system.
  • It includes CD45RA Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian&trade run to isolate cells from 9 ml whole blood.
  • Specifica
    Product Type Non-magnetic Cell Isolation Kit
    Content And Storage 2°C to 8°C
    Donor Source Human Whole Blood or Buffy Coat
    Da utilizzare con (applicazione) Isolation of label-free cells
    Sufficiente per 9 mL Whole Blood
    Quantità 1 Kit, Human