Learn More
CD45RO Mouse anti-Human, BB515, Clone: UCHL1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
195.81€ - 709.41€
Specifica
| Antigene | CD45RO |
|---|---|
| Clone | UCHL1 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Blue 515 (BB515) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15803709
|
BD Biosciences
564530 |
25 Tests |
196.00€ 195.81€ / Pezzo Risparmia 0.19€ 0.10% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15893699
|
BD Biosciences
564529 |
100 Tests |
710.00€ 709.41€ / Pezzo Risparmia 0.59€ 0.08% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Specifica
| CD45RO | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 515 (BB515) | |
| Mouse | |
| Cell Biology | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Human IL-2-dependent T-cell line | |
| Primary | |
| Vol. Per test: 5μL |
| UCHL1 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD45R; PTPRC; LCA; Leukocyte common antigen; GP180; LY5; T200 | |
| IgG2a κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed. |
For Research Use Only.