missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD47 Antibody (CD47/6362R), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08218F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| CD47 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| antigen identified by monoclonal 1D8, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47 antigen, CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer), CD47 glycoprotein, CD47 molecule, IAPintegrin associated protein, Integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47, MER6integrin-associated signal transducer, OA3, Protein MER6, Rh-related antigen | |
| A recombinant fragment (around aa 18-135) of human CD47 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q08722) | |
| 100 μg | |
| Immunology, Signal Transduction | |
| 961 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CD47/6362R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto