Learn More
Abnova™ CD48 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164062
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16122891
Marca: Abnova™ H00000962P01.10ug
Human CD48 full-length ORF ( AAH30224, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MCSRGWDSCLALELLLLPLSLLVTSIQGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLGESGEPKSKSPLQWPQMDHCRASWEAWGTLGEEERKTSGQV
Specifica
Numero di accesso AAH30224
ID gene (immissione) 962
Nome CD48 molecule
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene BCM1, BLAST, BLAST1, MEM-102, SLAMF2, hCD48, mCD48
Simbolo del gene CD48
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer